Tetrakis(dimethylamino)diboron
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
468540050 468540250 468541000
468540050.EA 99 EUR
468540050. 468540250. 468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formula: C₈H₂₄B₂N₄
Pto. Ebullición: 55…57°C (2,5mmHg)
Densidad: 0,926
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00048012
Núm. CAS: 1630-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)