(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
468560010 468560050
468560010.EA 236 EUR
468560010. 468560050.
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
(2-Hydroxybenzyl)diphenylphosphine oxide
Formula: C₁₉H₁₇O₂P
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00406515
Núm. CAS: 70127-50-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 175°C to 180°C