Tranilast
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]benzoic Acid, 2-(3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylamido)benzoic acid, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
468610010 468610050
468610010.EA 77.2 EUR
468610010. 468610050.
Tranilast
Tranilast
Formula: C₁₈H₁₇NO₅
MW: 327,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864787
Núm. CAS: 53902-12-8
Índice Merck: 13,09646
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 207°C to 210°C
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %