1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Guanethidine sulphate
468620010 468622500
468620010.EA 290 EUR
468620010. 468622500.
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Formula: C₁₀H₂₄N₄O₄S
MW: 296,39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035403
Núm. CAS: 645-43-2
EINECS: 211-442-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light beige crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)