Etravirine
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
468721000 468725000
468721000.EA 123 EUR
468721000. 468725000.
Etravirine
Etravirine
Formula: C₂₀H₁₅BrN₆O
MW: 435.29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09837879
Núm. CAS: 269055-15-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %