Penciclovir
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1H-purin-6-one, 9-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]guanine, BRL 39123, 2-Amino-9-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
468730010 468732500
468730010.EA 359 EUR
468730010. 468732500.
Penciclovir
Penciclovir
Formula: C₁₀H₁₅N₅O₃
MW: 253,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15142866
Núm. CAS: 39809-25-1
Índice Merck: 13,07154
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %