5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
468740010 468740050
468740010.EA 35.3 EUR
468740010. 468740050.
5'-Deoxy-5-fluorocytidine 95%
5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Formula: C₉H₁₂FN₃O₄
MW: 245,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07369278
Núm. CAS: 66335-38-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 210°C to 217°C
Loss on drying ≤0.5 %