Atovaquone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
468760010 468762500
468760010.EA 213 EUR
468760010. 468762500.
Atovaquone 98%
Atovaquone
Formula: C₂₂H₁₉ClO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00889188
Núm. CAS: 95233-18-4
EINECS: 200-209-9
Índice Merck: 13,00471
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow to dark yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 221°C to 225°C
Water ≤1 %