Piroctone olamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
468820010 468820050
468820010.EA 53.8 EUR
468820010. 468820050.
Piroctone olamine 97%
Piroctone olamine
Formula: C₁₄H₂₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01690792
Núm. CAS: 68890-66-4
EINECS: 272-574-2
Índice Merck: 13,07585
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 138°C