Salicilato de 2-etilhexilo
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Octyl Salicylate, Salicylic acid 2-Ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl 2-hydroxybenzoate, Salicylic acid Octyl ester
468830250 468831000
468830250.EA 31.1 EUR
468830250. 468831000.
Salicilato de 2-etilhexilo
Salicilato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₅H₂₂O₃
MW: 250,34 g/mol
Pto. Ebullición: 190°C (21mmHg)
Densidad: 1,02
Pto. de inflamación: 162°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053300
Núm. CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)