Astragaloside IV 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
468860010 468862500
468860010.EA 480 EUR
468860010. 468862500.
Astragaloside IV 98%
Astragaloside IV
Formula: C₄₁H₆₈O₁₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16036240
Núm. CAS: 84687-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤7 %