Bevantolol hydrochloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
468870010 468872500
468870010.EA 452 EUR
468870010. 468872500.
Bevantolol hydrochloride
Bevantolol hydrochloride
Formula: C₂₀H₂₇NO₄·HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00941389
Núm. CAS: 42864-78-8
Índice Merck: 13,01194
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 137°C to 140°C
Water ≤5 %