Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
468920010 468922500
468920010.EA 526 EUR
468920010. 468922500.
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate 98%
Sodium 2-(2-amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl)acetate
Formula: C₁₅H₁₁BrNNaO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00864341
Núm. CAS: 91714-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %