Canertinib dihydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
468930010 468932500
468930010.EA 1730 EUR
468930010. 468932500.
Canertinib dihydrochloride 98%
Canertinib dihydrochloride
Formula: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃·2HCl
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09954112
Núm. CAS: 289499-45-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤10 %