(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
469010010 469010050
469010010.EA 107 EUR
469010010. 469010050.
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Formula: C₉H₂₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD32660031
Núm. CAS: 946511-97-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Melting point 75°C to 80°C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %