Secnidazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol, 1-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
469030010 469030050
469030010.EA 26.8 EUR
469030010. 469030050.
Secnidazole 98%
Secnidazole
Formula: C₇H₁₁N₃O₃
MW: 185,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864656
Núm. CAS: 3366-95-8
EINECS: 222-134-0
Índice Merck: 13,08494
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 70°C to 76°C
Water ≤6 %