4-Bromoisatin
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromoindoline-2,3-dione
469060010 469060050 469060250
469060010.EA 30.2 EUR
469060010. 469060050. 469060250.
4-Bromoisatin
4-Bromoisatin
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618555
Núm. CAS: 20780-72-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %