Clevudine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-((2S,3R,4S,5S)-3-Fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-(2'-Deoxy-2'-fluoro-beta-L-arabinofuranosyl)-5-methyluracil
469120010 469122500
469120010.EA 710 EUR
469120010. 469122500.
Clevudine 97%
Clevudine
Formula: C₁₀H₁₃FN₂O₅
MW: 260,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00935785
Núm. CAS: 163252-36-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %