Ketorolac tromethamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ketorolac tris salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, Ketorolac tromethamine salt
469170010 469170050
469170010.EA 86 EUR
469170010. 469170050.
Ketorolac tromethamine 98%
Ketorolac tromethamine
Formula: C₁₅H₁₃NO₃·C₄H₁₁NO₃
MW: 376,4037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00887595
Núm. CAS: 74103-07-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05324
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %