Oxfendazole 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl (6-(phenylsulphinyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, Methyl [5-(Phenylsulphinyl)benzimidazol-2-yl]carbamate, [5-(Phenylsulphinyl)benzimidazol-2-yl]carbamic acid Methyl Ester
469210010 469210050
469210010.EA 29.1 EUR
469210010. 469210050.
Oxfendazole 98%
Oxfendazole
Formula: C₁₅H₁₃N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00801063
Núm. CAS: 53716-50-0
EINECS: 258-714-5
Índice Merck: 13,07004
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 2 h)
Titration with HClO4 97.5 to 100.5 %