Sertaconazole nitrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
469250010 469252500
469250010.EA 150 EUR
469250010. 469252500.
Sertaconazole nitrate 98%
Sertaconazole nitrate
Formula: C₂₀H₁₅Cl₃N₂OS·HNO₃
MW: 500.79 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00918063
Núm. CAS: 99592-39-9
Índice Merck: 13,08539
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 156°C to 165°C
Water ≤1 %