2,4-Dimetilhexano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
469280010 469280050 469280250
469280010.EA 42.4 EUR
469280010. 469280050. 469280250.
2,4-Dimetilhexano 98%
2,4-Dimetilhexano
Formula: C₈H₁₈
Densidad: 0,7
Pto. de inflamación: 10°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039929
Núm. CAS: 589-43-5
EINECS: 209-649-6
UN: 1262
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to almost colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)