2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol 90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: DMP-30®
469290250 469291000
469290250.EA 51.9 EUR
469290250. 469291000.
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol 90%
2,4,6-Tris(dimetilaminometil)fenol
Formula: C₁₅H₂₇N₃O
Pto. Ebullición: 130…135°C
Densidad: 0,969
Pto. de inflamación: 149°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008330
Núm. CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %