Heptadecanoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
469300010 469300050
469300010.EA 55.9 EUR
469300010. 469300050.
Heptadecanoato de metilo 99%
Heptadecanoato de metilo
Formula: C₁₈H₃₆O₂
Pto. Ebullición: 152…153°C
Pto. de inflamación: >110°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009001
Núm. CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow or colorless powder or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %