6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
469310010 469310050
469310010.EA 59.7 EUR
469310010. 469310050.
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formula: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.2371 g/mol
Pto. Ebullición: 286°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059776
Núm. CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 86°C to 96°C
Water ≤1 %