4-Chloroquinazoline 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
469400010 469400050
469400010.EA 38.1 EUR
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Formula: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00228682
Núm. CAS: 5190-68-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C