2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
469560010 469560050
469560010.EA 68.1 EUR
469560010. 469560050.
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Formula: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033534
Núm. CAS: 25700-11-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 35°C to 45°C