4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
469570010 469570050
469570010.EA 59.7 EUR
469570010. 469570050.
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formula: C₇H₁₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03444554
Núm. CAS: 54699-92-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %