Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Morpholineacetic acid
469580010 469580050
469580010.EA 37.5 EUR
469580010. 469580050.
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Morpholin-4-ylacetic acid
Formula: C₆H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00504633
Núm. CAS: 3235-69-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 160°C to 165°C
Titration with NaOH ≥94 %