Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
469600010 469600050
469600010.EA 112 EUR
469600010. 469600050.
Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Piperidin-1-ylacetic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461042
Núm. CAS: 3235-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
Melting point 210°C to 216°C
Water ≤2 %