3-Pyridineacetic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 41.3 EUR
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066302
Núm. CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C