4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(4-Carboxyphenyl)methanesulphonamide, 4-(Methanesulphonamido)benzoic acid, 4-(Methylsulphonamido)benzoic acid
469660010 469660050
469660010.EA 112 EUR
469660010. 469660050.
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid 95%
4-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
MW: 215,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025052
Núm. CAS: 7151-76-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %