4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
469710010 469710050
469710010.EA 116 EUR
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Formula: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044628
Núm. CAS: 693-11-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %