Hidrogenofumarato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
469750050 469750250
469750050.EA 56.3 EUR
469750050. 469750250.
Hidrogenofumarato de metilo 97%
Hidrogenofumarato de metilo
Formula: C₅H₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063174
Núm. CAS: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to almost white powder oe crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 145°C to 150°C