Sulphadimethoxine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide
469760050 469760250 469761000
469760050.EA 32.4 EUR
469760050. 469760250. 469761000.
Sulphadimethoxine 98%
Sulphadimethoxine
Formula: C₁₂H₁₄N₄O₄S
MW: 310.33 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057345
Núm. CAS: 122-11-2
EINECS: 204-523-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to cream crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 203°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)