Prulifloxacin 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
469840010 469840050
469840010.EA 71.2 EUR
469840010. 469840050.
Prulifloxacin 97%
Prulifloxacin
Formula: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00864847
Núm. CAS: 123447-62-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow to light orange to green powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %