Dabigatran Etexilate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
469930010 469932500
469930010.EA 290 EUR
469930010. 469932500.
Dabigatran Etexilate 98%
Dabigatran Etexilate
Formula: C₃₄H₄₁N₇O₅
Pto. Ebullición: 827°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD22422841
Núm. CAS: 211915-06-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 128°C to 133°C
Water ≤5 %