Dantrolene sodium hemiheptahydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
469940050 469940250
469940050.EA 101 EUR
469940050. 469940250.
Dantrolene sodium hemiheptahydrate 98%
Dantrolene sodium hemiheptahydrate
Formula: C₂₈H₃₄N₈Na₂O₁₇
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00079130
Núm. CAS: 24868-20-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance yellow to orange to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water 13.0 to 17.0 %