D-Lisina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
469950010 469950050
469950010.EA 89.4 EUR
469950010. 469950050.
D-Lisina 98%
D-Lisina
Formula: C₆H₁₄N₂O₂
Pto. Ebullición: 311°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008234
Núm. CAS: 923-27-3
EINECS: 213-091-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light yellow to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Water ≤5 %
Specific optical rotation -12° to -16° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)