Etretinate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
469960010 469962500
469960010.EA 337 EUR
469960010. 469962500.
Etretinate 98%
Etretinate
Formula: C₂₃H₃₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866624
Núm. CAS: 54350-48-0
EINECS: 259-119-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,03922
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 103°C to 107°C