Tizanidine hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine hydrochloride, Tizanidine HCl, 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole Hydrochloride
470000050 470000250
470000050.EA 71.4 EUR
470000050. 470000250.
Tizanidine hydrochloride 98%
Tizanidine hydrochloride
Formula: C₉H₈ClN₅S
MW: 290.17 g/mol
Pto. Ebullición: 391.2°C (760mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798231
Núm. CAS: 64461-82-1
Índice Merck: 13,09561
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %