Rabeprazole sodium salt 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
470020010 470020050
470020010.EA 223 EUR
470020010. 470020050.
Rabeprazole sodium salt 98%
Rabeprazole sodium salt
Formula: C₁₈H₂₁N₃O₃S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02092688
Núm. CAS: 117976-90-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 145°C to 155°C
Water ≤10 %