Propiconazole (Mezcla de isómeros) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
470060010 470062500
470060010.EA 181 EUR
470060010. 470062500.
Propiconazole (Mezcla de isómeros) 95%
Propiconazole
Formula: C₁₅H₁₇Cl₂N₃O₂
MW: 342.22 g/mol
Pto. Ebullición: 480°C
Densidad: 1.289
Pto. de inflamación: 11°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00055299
Núm. CAS: 60207-90-1
EINECS: 262-104-4
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,00791
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to yellow to light brown clear liquid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 % (mixture of isomers)
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)