Varenicline tartrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Chantix, 7,8,9,10-Tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
470080010 470082500
470080010.EA 281 EUR
470080010. 470082500.
Varenicline tartrate 98%
Varenicline tartrate
Formula: C₁₃H₁₃N₃·C₄H₆O₆
MW: 361.4 g/mol
Pto. Ebullición: 400.6°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08460603
Núm. CAS: 375815-87-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to light orange to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤5 %