Homoharringtonine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Omacetaxine mepesuccinate
470100250 470101000
470100250.EA 308 EUR
470100250. 470101000.
Homoharringtonine 98%
Homoharringtonine
Formula: C₂₉H₃₉NO₉
MW: 545,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03410264
Núm. CAS: 26833-87-4
UN: 1544
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 143°C to 148°C
Water ≤5 %