Enalaprilat dihydrate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline, Enalaprilic acid, (S)-1-((S)-2-(((S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl)amino)propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dihydrate
470180010 470182500
470180010.EA 763 EUR
470180010. 470182500.
Enalaprilat dihydrate 95%
Enalaprilat dihydrate
Formula: C₁₈H₂₄N₂O₅·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00941393
Núm. CAS: 84680-54-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Water 7 to 11 %