Rasagiline mesylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
470200010 470200050 470202500
470200010.EA 267 EUR
470200010. 470200050. 470202500.
Rasagiline mesylate 98%
Rasagiline mesylate
Formula: C₁₂H₁₃N·CH₄O₃S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08460604
Núm. CAS: 161735-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 155°C to 159°C
Loss on drying ≤11 %