Undec-10-enoato de metilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
470250250 470251000
470250250.EA 26.2 EUR
470250250. 470251000.
Undec-10-enoato de metilo 97%
Undec-10-enoato de metilo
Formula: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198.31 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: -27.5
Densidad: 0.885
Pto. de inflamación: 115°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016689
Núm. CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance clear colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)