Indol-3-acetato de potasio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: K-IAA, 3-Indoleacetic acid potassium salt, Heteroauxine, Indol-3-ylacetic acid potassium salt, Indole-3-acetic acid potassium salt, Potassium 3-Indoleacetate
470280010 470280050 470280250
470280010.EA 29.5 EUR
470280010. 470280050. 470280250.
Indol-3-acetato de potasio 98%
Indol-3-acetato de potasio
Formula: C₁₀H₈KNO₂
MW: 213.28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00066213
Núm. CAS: 2338-19-4
EINECS: 219-049-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance white to orange to green crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %