2-Cloro-p-cresol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-Chloro-4-methylphenol
470350050 470350250
470350050.EA 48.4 EUR
470350050. 470350250.
2-Cloro-p-cresol 97%
2-Cloro-p-cresol
Formula: C₇H₇ClO
Pto. Ebullición: 196°C (760mmHg)
Pto. de inflamación: 86°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070639
Núm. CAS: 6640-27-3
EINECS: 229-656-8
UN: 2669
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance colorless to yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.5520 to 1.5540 (20°C, 589 nm)